Learn More
Glycine, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16496349 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
Codice prodotto. 16496349
Marca: Honeywell Fluka 33226H250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Ammonio Max. 0.02 %
pH 5.9 to 6.4
Cloruro Max. 30 ppm
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Ferro (Fe) Max. 0.0005 %
Perdita all'essiccatura Max. 0.5 %
Imballaggio Plastic Bottle
Solfato Max. 0.002 %
Cenere solfata Max. 0.05 %
Acqua Max. 0.1 %
Quantità 250 g
Percent Purity 99.7 to 101.0 %
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
Forma fisica Solid