missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycine, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. p-7145723 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16496349

Marca: Honeywell Fluka 33226H250G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O

Specifica

Ammonio Max. 0.02 %
pH 5.9 to 6.4
Cloruro Max. 30 ppm
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Ferro (Fe) Max. 0.0005 %
Perdita all'essiccatura Max. 0.5 %
Imballaggio Plastic Bottle
Solfato Max. 0.002 %
Cenere solfata Max. 0.05 %
Acqua Max. 0.1 %
Quantità 250 g
Percent Purity 99.7 to 101.0 %
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato