Learn More
Glycine, Molecular biology reagent, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11446551 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11446551
Marca: MP Biomedicals 0219482591
Protein Electrophoresis & Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Densità 1.16g/mL (Lit.)
Quantità 1 kg
Peso formulazione 75.07
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Powder