Learn More
Glicina, PlusOne™, Cytiva
Codice prodotto. 11545005 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11545005
Marca: Life Science products Cytiva 17132301
Da utilizzare come componente di tamponi per elettroforesi. La glicina PlusOneTM, Cytiva è spesso un componente di tamponi per elettroforesi, soprattutto nel sistema discontinuo del tampone di Laemmli per l'SDS-PAGE.
  • Per IEF e PAGE
  • Solubile in acqua fredda e calda, leggermente solubile in acetone
  • Insolubile in etere dietilico
  • Solida
  • Utilizzata come componente nelle soluzioni tampone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
CAS 56-40-6, 7732-18-5
Intervallo percentuale saggio ≥99.7%
Formula molecolare C2H5NO2
Numero MDL MFCD00008131
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)=O
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Quantità 500 g
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Peso formulazione 75.07