Learn More
Glycolic acid, 99%
Codice prodotto. 10581591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10581591 25 g Glass Bottle 25g
15790809 25 g Glass Bottle 25g
10327570 100 g Glass Bottle 100g
10746561 500 g Glass Bottle 500g
11985071 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10581591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154510250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-14-1
Formula molecolare C2H4O3
Molecular Weight (g/mol) 76.051
InChI Key AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC Name 2-hydroxyacetic acid
SMILES C(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycolic acid
Punto di fusione 72.0°C to 80.0°C
Punti di ebollizione 100.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HOCH2CO2H
Beilstein 03, 228
Indice di Merck 15, 4534
Peso formulazione 76.04
Percent Purity 99%
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >300°C
Spettro a infrarossi Conforms to Ref
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Adhering Crystals
Pressione del vapore 8.1mmHg at 80°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycolic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.