Learn More
Glycolic acid, ca 66-70% aq. soln.
Description
Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Store in cool place. Incompatible with bases and oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Glycolic acid |
| Punti di ebollizione | 112°C |
| Concentrazione | ≈67% aq. soln. |
| Densità | 1.27 |
| Quantità | 2500 mL |
| Punto d'infiammabilità | None |
| Odore | Sweet |
| Indice di rifrazione | 1.411 |
| Formula lineare | HOCH2CO2H |
| Numero UN | UN3265 |
| Show More |
Safety and Handling
- Glycolic acid, ca 66-70% aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Glycolic acid