Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ Coupling Catalyst
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
The Thermo Scientific™ GlycoLink Coupling Catalyst decreases reaction times and increases aldehyde-hydrazide coupling efficiency, resulting in greater than 90% coupling of glycoproteins in 4 hours.
The GlycoLink Coupling Catalyst is a two-component kit composed of aniline and sodium acetate buffer. The catalyst accelerates the coupling rate of hydrazide and alkoxyamine moieties with reactive aldehydes that have been generated by periodate-oxidation of cis-diols in glycoproteins. The GlycoLink Coupling Catalyst increases the coupling efficiency of these reactions, decreasing the molar excess amounts of labeling reagents that are required for conjugation reactions. The catalyst is also useful for increasing the binding efficiency of oxidized glycoproteins or other carbohydrate-containing molecules to hydrazide resins.
Highlights:
Optimized – catalyzes aldehyde-hydrazide and aldehyde-alkoxyamine conjugation reaction
Efficient – maximizes coupling efficiency and decreases required coupling reaction incubation time
Gentle – does not interfere with protein function and is easily removed by desalting or dialysis
Recommended for:
Labeling aldehyde-containing molecules with alkoxyamine-biotins; Labeling aldehyde-containing molecules with hydrazide-biotins; Increase coupling efficiency of aldehyde-containing molecules to hydrazide resin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Linea di prodotti | GlycoLink |
| Forma | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Product Type | Coupling Catalyst |
Sicurezza e movimentazione
- GlycoLink Coupling Catalyst
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Aniline