Learn More
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16447358
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16447358
Marca: Medchem Express HY17465
MedChemExpress Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Specifica
Materiale o nome chimico Glycopyrrolate
Forma fisica Solid
CAS 596-51-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H28BrNO3
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(C)CC(OC(C(O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 398.33
Peso formulazione 398.33
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.