Learn More
Glycylglycine, ≥98.5%
Codice prodotto. 15835158 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 15835158
Marca: Thermo Scientific J16505.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-50-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
Numero MDL MFCD00008130
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glycylglycine
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare NH2CH2CONHCH2COOH
Beilstein 1765223
Quantità 100 g
Peso formulazione 132.12
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder