Learn More
Glycylglycine, free base, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11364309 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
Codice prodotto. 11364309
Marca: MP Biomedicals 0210185610
Identificatori chimici
CAS 556-50-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifications
Materiale o nome chimico Glycylglycine Free Base
Quantità 10 g
Peso formulazione 132.1
Forma fisica Crystalline