Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
Codice prodotto. p-3736635 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10582551
Marca: Thermo Scientific Chemicals 156225000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxal
Nota nome 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Punto di fusione -14.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2650g/mL
Punti di ebollizione 104.0°C
Punto d'infiammabilità >104°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H2O2
Formula lineare HCOCHO
Numero MDL MFCD00006957
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Indice di Merck 15, 4544
Gravità specifica 1.265
Sinonimo glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
InChI Key LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
IUPAC Name oxaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viscosità 8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.04
Percent Purity 39 to 41% (Titrimetry other)
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.