Learn More
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 97%
Codice prodotto. 10386460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10386460
Marca: Thermo Scientific Acros 120160100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1149-16-2 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1149-16-2
Formula molecolare C14H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.26
Numero MDL MFCD00002183
InChI Key OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Sinonimo glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
PubChem CID 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Punto di fusione 201°C to 205°C
Colore Beige
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità (0.5% in methanol) Clear
IUPAC Name 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxyphenyl)amino]ethenyl]imino}cyclohexa-2,4-dien-1-one
Peso formulazione 240.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Powder