Learn More
Glyoxylic acid, 50% in water
Codice prodotto. p-139314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10095720
Marca: Thermo Scientific Acros 411060050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-12-4, 7732-18-5
Formula molecolare C2H2O3
Molecular Weight (g/mol) 74.035
Numero MDL MFCD00006958
InChI Key HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC Name oxaldehydic acid
SMILES C(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxylic acid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 50% in water
Punti di ebollizione 111.0°C
Punto di fusione -93.0°C
Formula lineare HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densità 1.3000g/mL
Indice di Merck 15, 4546
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 74.04
Percent Purity ≥50%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.4180
Gravità specifica 1.3
Quantità 5 g
Forma fisica Liquid