Learn More
Glyoxylic acid monohydrate, 98%, pure
Codice prodotto. 10182480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10182480
Marca: Thermo Scientific Acros 120170250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 563-96-2 | C2H2O3·H2O | 92.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-96-2
Formula molecolare C2H2O3·H2O
Molecular Weight (g/mol) 92.06
Numero MDL MFCD00127974
InChI Key MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC Name oxaldehydic acid;hydrate
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxylic acid monohydrate
Nota nome 98%
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HCOCO2H·H2O
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
Peso formulazione 92.06
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glyoxylic acid monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.