Learn More
Glyphosate, Fluka™
Codice prodotto. 16202852 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16202852
Marca: Honeywell-Fluka R1600100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glyphosate
Imballaggio Glass Bottle
CAS 1071-83-6
Formula molecolare (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H
Colore White
pH 2.5 (10 g/L at 20°C)
Punto di fusione 230°C
Punti di ebollizione Decomposes below the boiling point.
Sinonimo N-(Phosphonomethyl)glycine
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 169.07
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard