missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glypican 3 Antibody (GPC3/8127R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20870AF700
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Glypican 3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS | |
| Recombinant fragment (around aa400-550) of human Glypican 3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 2719 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GPC3/8127R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto