missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Glypican 5 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18600798 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
0.1 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18600798

Marca: Novus Biologicals™ NBP248723PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 2262
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Quantità 0.1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene bA93M14.1, glypican 5, glypican proteoglycan 5, glypican-5
Simbolo del gene GPC5
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48723. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine Glypican 5
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato