Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
Codice prodotto. p-7070094
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15447039
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65687.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GM 6001 is used to inhibits a wide variety of matrix metalloproteases with Kis in the nanomolar range. Active in a number of animal models of diseases where matrix metalloproteases are thought to be involved.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142880-36-2
Formula molecolare C20H28N4O4
Sinonimo Galardin; N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophan methylamide
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent, cell-permeable, broad-spectrum hydroxamic acid inhibitor of matrix metalloproteinases
Peso formulazione 388.50
Sensibilità Moisture Sensitive
Product Type GM 6001
Forma Solid
InChI Key NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
SMILES CNC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO
IUPAC Name (2R)-N'-hydroxy-N-[(1S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-(methylcarbamoyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Molecular Weight (g/mol) 388.47