Learn More
Thermo Scientific™ GM 6001, Negative Control
Codice prodotto. 15456349
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15456349
Marca: Thermo Scientific™ J64386.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell impermeant negative control for the MMP inhibitor GM 6001
Formula molecolare C23H34N4O4
Peso formulazione 430.54
Sinonimo (N-t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan methylamide)
Sensibilità Moisture Sensitive
Solubilità Soluble in DMSO
Forma Solid