Learn More
R&D Systems™ GMP N-2 MAX Media Supplement (100X), Animal-free
Codice prodotto. 18786506
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 18786506
Marca: R&D Systems™ AR016
GMP Animal-free Media Supplement for Ex Vivo Cell or Tissue Manufacturing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 5 mL
Specie Multi-Species