Learn More
Abnova™ GMPS 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Codice prodotto. 16179395
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Codice prodotto. 16179395
Marca: Abnova™ H00008833T02.100uL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione GMPS 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_003875.2
Peso molecolare Theoretical M.W. 76.7kDa
Plasmide pCMV-GMPS full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GMPS antibody (Mfr. No. H00008833-D01P) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL GMPS 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol