Learn More
GMPS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 660.00€
Specifica
| Antigene | GMPS |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells |
| Applicazioni | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30228363
|
Novus Biologicals
NBP3-38296-100ul |
100 μL |
660.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30229020
|
Novus Biologicals
NBP3-38296-20ul |
20 μL |
229.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GMPS Polyclonal antibody specifically detects GMPS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western BlotSpecifica
| GMPS | |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 8833 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 6.3.5.2, Glutamine amidotransferase, GMP synthase, GMP synthase [glutamine-hydrolyzing], GMP synthetase, guanine monphosphate synthetase, guanosine 5'-monophosphate synthase, MLL/GMPS fusion protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-693 of human GMPS (NP_003866.1).,, Sequence:, DTELIRKLREEGKVIEPLKDFHKDEVRILGRELGLPEELVSRHPFPGPGLAIRVICAEEPYICKDFPETNNILKIVADFSASVKKPHTLLQRVKACTTEEDQEKLMQITSLHSLNAFLLPIKTVGVQGDCRSYSYVCGISSKDEPDWESLIFLARLIPRMCHNVNRVVYIFGPPVKEPPTDVTPTFLTTGVLSTLRQADFEAHNILRESGYAGKISQMPVILTPLHFDRDPLQKQPSCQRSVVIRTFITSDFMTGIPATPGNEIPVEVVLKMVTEIKKIPGISRIMYDLTSKPPGTTEWE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |