Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membrane, 0.45 μm
Codice prodotto. 17154551
Click to view available options
Tipo di superficie:
Gridded
Plain
N. per confezione:
10 x 200/Pk.
200/Pk.
5 x 200/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 2000
Codice prodotto. 17154551
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Certified 0.45 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
  • Designed for laboratory applications only
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Bulk with Parchment Separators
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
N. per confezione 10 x 200/Pk.
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiated
Tipo di superficie Gridded
Diametro (sistema metrico) 47 mm