Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membrane, 0.45 μm
Click to view available options
Tipo di superficie:
Gridded
Plain
N. per confezione:
10 x 200/Pk.
200/Pk.
5 x 200/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 2000
Descrizione
- Designed for laboratory applications only
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Descrizione | Bulk with Parchment Separators |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| N. per confezione | 200/Pk. |
| Metodo di sterilizzazione | Gamma Irradiated |
| Tipo di superficie | Plain |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |