Learn More
GNE-272, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16479686
Marca: Medchem Express HY100726
MedChemExpress GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
Specifica
Materiale o nome chimico GNE-272
CAS 1936428-93-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25FN6O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (235.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCC2=C(C(NC3=C(F)C=C(C4=CN(C)N=C4)C=C3)=NN2[C@@H]5COCC5)C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 424.47
Peso formulazione 424.47
Percent Purity 99.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.