Learn More
GNE-477, MedChemExpress
Product Code. 16494378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16494378 10 mg 10mg
16483056 25 mg 25mg
16441149 1 mg 1mg
16437107 5 mg 5mg
16410707 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16494378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11042
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
Especificaciones
Chemical Name or Material GNE-477
CAS 1032754-81-6
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H28N8O3S2
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 16.67 mg/mL (33.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(CN5CCN(S(=O)(C)=O)CC5)S4)=N2)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 504.63
Formula Weight 504.63
Percent Purity 98.7%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.