Learn More
Abnova™ GNGT1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164291
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16125601
Marca: Abnova™ H00002792P01.10ug
Human GNGT1 full-length ORF ( AAH29367, 1 a.a. - 74 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPVINIEDLTEKDKLKMEVDQLKKEVTLERMLVSKCCEEVRDYVEERSGEDPLVKGIPEDKNPFKELKGGCVIS
Specifica
Numero di accesso AAH29367
ID gene (immissione) 2792
Nome guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene GNG1
Simbolo del gene GNGT1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer