missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Chicken IgY Fc Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca: Novus Biologicals NB7288
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgY Fc Polyclonal antibody specifically detects IgY Fc in Chicken samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
| IgY Fc | |
| Polyclonal | |
| FITC | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| By immunoelectrophoresis and ELISA this reacts specifically with chicken IgG. This may cross react with IgG from other species. | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:2, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:2 | |
| Chicken IgG (IgY)-Fc Fragment | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| Chicken | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto