missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Feline IgA Heavy Chain Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca: Novus Biologicals NB7264
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgA Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
| IgA Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| HRP | |
| Immunoglobulin A | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 3493 | |
| Feline | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA 1:10000- 1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:2000 | |
| IGHA1 | |
| Cat IgA | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| By immunoelectrophoresis and ELISA this reacts specifically with cat IgA. This may cross react with IgA from other species. | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto