missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Guinea Pig IgG Whole Molecule Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Marca: MP Biomedicals 0855391
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Goat
Species Reactivity: Gp
EIA, Cell and Tissue Staining, Cell and Tissue Labeling, Western Blotting
Specifica
| Guinea Pig IgG Whole Molecule | |
| HRP | |
| 2 mL | |
| Guinea Pig |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| Lyophilized |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto