missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay), Goat, HRP, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay).
Marca: Abnova PAB14255.1mL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay) | |
| Polyclonal | |
| Goat polyclonal antibody raised against hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) (ad/ay). | |
| In PBS (10mg/mL BSA, 0.002% thimerosal) | |
| Mixture of subtypes ad & ay. hepatitis B virus surface antigen purified from human serum. | |
| RUO | |
| Monospecific, reacts only with Hepatitis B surface antigen. Non-reactive with normal human serum. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA | |
| HRP | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Goat | |
| 1 mL | |
| Primary | |
| Hepatitis B virus | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto