missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Human IgE Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-74930V
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgE Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgE Heavy Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
Specifica
| IgE Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay | |
| Constant Region of Heavy Chain of IgE, Ig Epsilon Chain C Region, Ig Epsilon Chain C Region ND, IgE, Immunoglobulin Epsilon, immunoglobulin heavy constant epsilon | |
| Purified human IgE, (Epsilon chain) | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto