missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-72710APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Human IgG whole molecule in goat. | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot | |
| APC | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto