Learn More
Goat Anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 550826
Codice prodotto. 15886398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    538.21€ / Pezzo
    Risparmia 1.79€
    0.33% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Goat
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Goat Anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption)
POLYCLONAL
APC
0.1 mg
Immunology
Mouse
Polyclonal
0.2mg/mL
Goat
RUO
Secondary
Ig