Learn More
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Marca: BD Biosciences 554002
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Western Blotting
Specifica
| Goat anti-Mouse Ig | |
| POLYCLONAL | |
| Goat | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Ig |
| Polyclonal | |
| HRP | |
| 1 mL | |
| Immunology | |
| Mouse |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HRP Goat Anti-Mouse Ig
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT mixture (3:1) - a mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one ¢EC No 247-500-7! and