Learn More
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, FITC, Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 554001
Codice prodotto. 15867528
  • 332.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Goat anti-Mouse Ig
POLYCLONAL
FITC
0.5 mg
Immunology
Mouse
Polyclonal
0.5mg/mL
Goat
RUO
Secondary
Ig