Learn More
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 553998
Codice prodotto. 12820460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    263.26€ / Pezzo
    Risparmia 62.74€
    19% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Goat anti-Mouse Ig
POLYCLONAL
Goat
RUO
Secondary
Ig
Polyclonal
0.5mg/mL
0.5 mg
Immunology