missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-60664PECY7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
| IgG Fc | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat anti-Mouse IgG Fc fragment Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG F(c) fragment in goat. | |
| 500 μg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay | |
| PE-Cyanine7 | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto