Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Diluizione | Western Blot 1:5000 - 1:50000, ELISA 1:10000-1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:5000 |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Mouse IgG-heavy and light chain |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mL |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?