missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-9167JF646
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
| IgM Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Goat | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Mouse | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain | |
| Mouse IgM whole molecule | |
| 0.5 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3507 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto