Learn More
Goat anti-Rabbit Ig, Clone: Poly1272, Secondary Antibody, BD
Marca: BD Biosciences 550338
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
X
Host Species: Goat
Clone: Poly1272
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rabbit
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Specifica
| Goat anti-Rabbit Ig | |
| POLYCLONAL | |
| Goat | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Ig |
| Polyclonal | |
| Biotin | |
| 1 mL | |
| Immunology | |
| Rabbit |