Learn More
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, FITC, Secondary Antibody, BD
Marca: BD Biosciences 554020
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
Specifica
| Goat anti-Rabbit Ig | |
| POLYCLONAL | |
| FITC | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Ig |
| Polyclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 0.5 mg | |
| Immunology | |
| Rabbit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- FITC Goat Anti-Rabbit Ig
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT