missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Rabbit IgG Fc Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-60661UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
| IgG Fc | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Goat anti-Rabbit IgG Fc fragment Secondary Antibody was produced by repeated immunization with rabbit IgG f(c) fragment in goat | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Rabbit | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay | |
| DyLight 350 | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto