Learn More
Goat anti-Rat Ig, Polyclonal, biotin, Secondary Antibody, BD
Marca: BD Biosciences 554014
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rat
ELISA, Flow Cytometry
Specifica
| Goat anti-Rat Ig | |
| POLYCLONAL | |
| Biotin | |
| 0.5 mg | |
| Immunology | |
| Rat |
| Polyclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| Goat | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Ig |