Learn More
Gold(I) chloride, 99+%
Codice prodotto. 10232893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10232893
Marca: Thermo Scientific Acros 388330010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-29-8
Formula molecolare AuCl
Molecular Weight (g/mol) 232.42
Numero MDL MFCD00046175
InChI Key FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC Name chlorogold
SMILES [Cl-].[Au+]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(I) chloride
Punto di fusione 289.0°C
Colore Yellow to Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare AuCl
Indice di Merck 15, 4550
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 232.42
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gold(I) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.