Learn More
Gold(I) iodide, 99%
Codice prodotto. p-7049628
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11307198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016617.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-31-2
Formula molecolare AuI
Molecular Weight (g/mol) 323.87
Numero MDL MFCD00014175
InChI Key ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC Name iodogold
SMILES [I-].[Au+]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(I) iodide
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Peso formulazione 323.87
Percent Purity 99%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 8.25 g/mL