Learn More
Gold nanoparticles, 15nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 520nm absorption, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15435825
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1mL
Codice prodotto. 15435825
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67101.&I
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold nanoparticles
Colore Red
Nota nome biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 520nm absorption
Quantità 0.5 mL
Dimensione particelle 15nm
Sensibilità Light sensitive
Forma Liquid