Learn More
Gold nanoparticles, 90nm, supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD1, 564nm absorption, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15434545
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 15434545
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67184.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols
  • Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold nanoparticles
Colore Pink to Red
Nota nome supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 564nm absorption
Quantità 25 mL
Dimensione particelle 90nm
Sensibilità Light sensitive
Forma Liquid