Learn More
Gold nanorods, 12-18nm dia. x 49-59nm length, dispersion in water, 750nm Absorption, negatively charged, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15425045
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 15425045
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046877.AA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold nanorods
Colore Colorless
Nota nome 12 to 18nm dia. x 49 to 59nm length, dispersion in water, 750nm Absorption, negatively charged
Punti di ebollizione >60°C (decomposition)
Quantità 5 mL
Odore Odorless
Forma Liquid