Learn More
Gold Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.85% (metals basis)
Codice prodotto. 11317918
Click to view available options
Quantità:
1 m
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
1m
50cm
Codice prodotto. 11317918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036451.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Nickel wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Ni; 82:18 wt%
Quantità 1 m
Peso ≈0.32g/10cm
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091707
Percent Purity 99.85%